Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Carboxy-2-(4-fluorophenyl)-1H-benzimidazole
PC3747-1G PC3747-250MG
APOSPC3747-1GEA 82.9 EUR
APOSPC3747-1G APOSPC3747-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉FN₂O₂
Peso molecolare: 256,232 g/mol
Punto di fusione: 304…307 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10007771
CAS Number: 850705-30-5