Stampa…
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3739E-100MG PC3739E-25MG
APOSPC3739E-100MGEA 1790 EUR
APOSPC3739E-100MG APOSPC3739E-25MG
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose
Formula: C₆H₁₁FO₅
Peso molecolare: 182,147 g/mol
Punto di fusione: 120…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00064096
CAS Number: 34168-77-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III