Stampa…
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3705-1G PC3705-250MG
APOSPC3705-1GEA 309 EUR
APOSPC3705-1G APOSPC3705-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Peso molecolare: 273,507 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101430
CAS Number: 1065076-31-4
UN: 3261
ADR: 8,III