2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC3691-1G
PC3691-250MG
PC3691-5G
APOSPC3691-1GEA
152
EUR
APOSPC3691-1G
APOSPC3691-250MG
APOSPC3691-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Formula:
C₆H₅BrFNO Peso molecolare: 206,012 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11101429 CAS Number: 1016234-89-1 |