Stampa…
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-4-fluorobenzofuran, 7-Bromo-4-fluoro-1-benzofuran, 4-Fluoro-7-bromobenzofuran
PC3668-250MG PC3668-1G PC3668-5G
APOSPC3668-250MGEA 35 EUR
APOSPC3668-250MG APOSPC3668-1G APOSPC3668-5G
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₄BrFO
Peso molecolare: 215,019 g/mol
Punto di fusione: 35…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09056781
CAS Number: 253429-31-1