Stampa…
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3662-10MG PC3662-25MG
APOSPC3662-10MGEA 126 EUR
APOSPC3662-10MG APOSPC3662-25MG
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose
Formula: C₆H₁₀F₂O₄
Peso molecolare: 184,138 g/mol
Punto di fusione: 169…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461578
CAS Number: 238403-53-7