Stampa…
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(1R)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride, (R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
PC3647-1G PC3647-250MG
APOSPC3647-1GEA 310 EUR
APOSPC3647-1G APOSPC3647-250MG
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Punto di ebollizione: 76 °C (20 mm Hg)
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06761837
CAS Number: 578027-35-7