Stampa…
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-2-methylprop-1-ene
PC3641-1G PC3641-5G
APOSPC3641-1GEA 239 EUR
APOSPC3641-1G APOSPC3641-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
Formula: C₁₀H₁₀ClF
Peso molecolare: 184,638 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774995
CAS Number: 787585-34-6