Stampa…
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoate, Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionate
PC3639-1G PC3639-5G
APOSPC3639-1GEA 139 EUR
APOSPC3639-1G APOSPC3639-5G
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate
Formula: C₆H₉F₃O₃
Peso molecolare: 186,129 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (150 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258952
CAS Number: 107018-39-3