Stampa…
4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromophenyl triflate
PC3638-1G PC3638-25G PC3638-5G
APOSPC3638-1GEA 107 EUR
APOSPC3638-1G APOSPC3638-25G APOSPC3638-5G
4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₄BrF₃O₃S
Peso molecolare: 305,069 g/mol
Punto di ebollizione: 112…113 °C (151 mm Hg)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784325
CAS Number: 66107-30-0