3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-2,3-diamino-5-fluorobenzene, 3-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine
PC3592-1G
PC3592-5G
PC3592-25G
APOSPC3592-1GEA
33.5
EUR
APOSPC3592-1G
APOSPC3592-5G
APOSPC3592-25G
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Formula:
C₆H₆BrFN₂ Peso molecolare: 205,028 g/mol Punto di fusione: 70,3…70.6 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08741398 CAS Number: 115440-10-3 |