Stampa…
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dihydro-7-fluoro-3-(hydroxyimino)-2H-indol-2-one, 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione 3-oxime
PC3583-1G PC3583-25G PC3583-5G
APOSPC3583-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3583-1G APOSPC3583-25G APOSPC3583-5G
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
7-Fluoroisatin-3-oxime
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Punto di fusione: 207…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02951896
CAS Number: 143884-84-8