Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3567-1G PC3567-5G
APOSPC3567-1GEA 98.6 EUR
APOSPC3567-1G APOSPC3567-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol
Formula: C₈H₅F₁₃S
Punto di ebollizione: 112…114 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00792427
CAS Number: 34451-26-8