Stampa…
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Borono-4-fluorobenzohydrazide, 2-Fluoro-5-(hydrazinecarbonyl)phenylboronic acid
PC3561-1G PC3561-5G
APOSPC3561-1GEA 345 EUR
APOSPC3561-1G APOSPC3561-5G
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFN₂O₃
Peso molecolare: 197,959 g/mol
Punto di fusione: 183…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436072
CAS Number: 874289-56-2