2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₉FN₂O₂ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08741396 CAS Number: 28898-02-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |