Stampa…
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3541-10G PC3541-5G
APOSPC3541-10GEA 445 EUR
APOSPC3541-10G APOSPC3541-5G
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₄BrCl₂FO
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368755
CAS Number: 886762-53-4
UN: 1759
ADR: 8,III