Stampa…
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-N-(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)propylamine
PC3539-1G PC3539-5G
APOSPC3539-1GEA 306 EUR
APOSPC3539-1G APOSPC3539-5G
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine
Formula: C₆H₉F₆N
Peso molecolare: 209,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07784275
CAS Number: 201057-04-7
UN: 1993
ADR: 3,III