Stampa…
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3536-1G PC3536-5G
APOSPC3536-1GEA 158 EUR
APOSPC3536-1G APOSPC3536-5G
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
4-(Difluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Peso molecolare: 160,118 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236236
CAS Number: 87789-47-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III