Stampa…
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
PC3502-1G PC3502-250MG
APOSPC3502-1GEA 62.5 EUR
APOSPC3502-1G APOSPC3502-250MG
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆FNO₄S
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08692411
CAS Number: 252561-33-4