Stampa…
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
PC3491-1G PC3491-250MG
APOSPC3491-1GEA 321 EUR
APOSPC3491-1G APOSPC3491-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N
Peso molecolare: 203,204 g/mol
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07784289
CAS Number: 473732-59-1