Stampa…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 2,3-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC3477-1G PC3477-250MG
APOSPC3477-1GEA 219 EUR
APOSPC3477-1G APOSPC3477-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O
Peso molecolare: 212,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236260
CAS Number: 238403-50-4