2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC3475-1G
PC3475-250MG
APOSPC3475-1GEA
147
EUR
APOSPC3475-1G
APOSPC3475-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₈H₄BrF₅ Peso molecolare: 275,013 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236262 CAS Number: 213203-85-1 UN: 3265 ADR: 8,III |