Stampa…
2-Fluorobenzal bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3471-1G PC3471-5G
APOSPC3471-1GEA 201 EUR
APOSPC3471-1G APOSPC3471-5G
2-Fluorobenzal bromide
2-Fluorobenzal bromide
Formula: C₇H₅Br₂F
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045061
CAS Number: 220141-76-4
UN: 1760
ADR: 8,III