Stampa…
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Fluoroethyl)piperidin-4-ol
PC3464-1G PC3464-500MG
APOSPC3464-1GEA 822 EUR
APOSPC3464-1G APOSPC3464-500MG
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Formula: C₇H₁₄FNO
Peso molecolare: 147,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751123
CAS Number: 492446-45-4