Stampa…
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3461-1G PC3461-250MG
APOSPC3461-1GEA 674 EUR
APOSPC3461-1G APOSPC3461-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₈F₃N·ClH
Peso molecolare: 187,591 g/mol
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035860
CAS Number: 266359-12-0