Stampa…
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC3443-250MG PC3443-50MG
APOSPC3443-250MGEA 122 EUR
APOSPC3443-250MG APOSPC3443-50MG
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BFNO₃
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09878424
CAS Number: 269410-27-7