2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Formula:
C₇H₇BBrFO₃ Peso molecolare: 248.842 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08276828 CAS Number: 957062-89-4 |