Stampa…
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC3434-250MG PC3434-1G PC3434-5G
APOSPC3434-250MGEA 183 EUR
APOSPC3434-250MG APOSPC3434-1G APOSPC3434-5G
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₅O
Peso molecolare: 224,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236252
CAS Number: 237761-82-9