Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3414-1G
PC3414-250MG
APOSPC3414-1GEA
210
EUR
APOSPC3414-1G
APOSPC3414-250MG
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Formula:
C₁₇H₁₄F₅N₃O₂ Peso molecolare: 387.304 g/mol Punto di fusione: 76.5…78.5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09879919 CAS Number: 941716-83-2 |