Stampa…
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-[(4-amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3364-100MG PC3364-500MG
APOSPC3364-100MGEA 102 EUR
APOSPC3364-100MG APOSPC3364-500MG
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₇H₂₆FN₃O₂
Peso molecolare: 323,406 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09952121
CAS Number: 952285-83-5