Stampa…
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-[(2-fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3363-1G PC3363-250MG
APOSPC3363-1GEA 335 EUR
APOSPC3363-1G APOSPC3363-250MG
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₇H₂₄FN₃O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09952120
CAS Number: 952285-82-4