2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₂F₅IO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32066740 CAS Number: 2366994-09-2 |