Stampa…
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC3316-100MG PC3316-250MG
APOSPC3316-100MGEA 239 EUR
APOSPC3316-100MG APOSPC3316-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
Formula: C₅H₃F₃N₂O₃S
Peso molecolare: 228,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461637
CAS Number: 1031928-95-6