Stampa…
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(4-Fluorophenyl)pyridazin-3-amine, 1-(6-Aminopyridazin-3-yl)-4-fluorobenzene
PC3314-100MG PC3314-250MG
APOSPC3314-100MGEA 210 EUR
APOSPC3314-100MG APOSPC3314-250MG
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Formula: C₁₀H₈FN₃
Peso molecolare: 189,189 g/mol
Punto di fusione: 170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06801351
CAS Number: 105538-07-6