6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC3313-100MG
PC3313-250MG
APOSPC3313-100MGEA
161
EUR
APOSPC3313-100MG
APOSPC3313-250MG
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Formula:
C₁₂H₅ClF₆N₂ Peso molecolare: 326.625 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06801347 CAS Number: 1031928-92-3 |