Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₅F₅O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32066744 CAS Number: 2366994-08-1 |