Stampa…
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32981-1G PC32981-250MG
APOSPC32981-1GEA 129 EUR
APOSPC32981-1G APOSPC32981-250MG
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Peso molecolare: 246,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23696675
CAS Number: 1554285-69-6