Stampa…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32980-1G PC32980-250MG
APOSPC32980-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32980-1G APOSPC32980-250MG
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈ClFN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23696674
CAS Number: 848759-04-6