Stampa…
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32979-1G PC32979-250MG
APOSPC32979-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32979-1G APOSPC32979-250MG
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈F₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24189713
CAS Number: 1545294-47-0