Stampa…
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32977-1G PC32977-250MG
APOSPC32977-1GEA 364 EUR
APOSPC32977-1G APOSPC32977-250MG
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈F₂N₂O
Peso molecolare: 198,169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23696668
CAS Number: 162748-23-4