Stampa…
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32975-1G PC32975-250MG
APOSPC32975-1GEA 386 EUR
APOSPC32975-1G APOSPC32975-250MG
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₉FN₂O
Peso molecolare: 180,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23696666
CAS Number: 169547-81-3