Stampa…
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32966-1G PC32966-250MG
APOSPC32966-1GEA 314 EUR
APOSPC32966-1G APOSPC32966-250MG
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Formula: C₈H₇F₂N₃
Peso molecolare: 183,158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28665942
CAS Number: 891831-55-3