Stampa…
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32963-1G PC32963-250MG
APOSPC32963-1GEA 140 EUR
APOSPC32963-1G APOSPC32963-250MG
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₉F₃O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18408646
CAS Number: 1261530-65-7