Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆F₉NO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32011191 CAS Number: 159381-10-9 |