Stampa…
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
PC32959-1G PC32959-250MG
APOSPC32959-1GEA 425 EUR
APOSPC32959-1G APOSPC32959-250MG
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Peso molecolare: 189,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18261162
CAS Number: 1174323-34-2