Stampa…
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one
PC32957-100MG PC32957-1G PC32957-250MG
APOSPC32957-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC32957-100MG APOSPC32957-1G APOSPC32957-250MG
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Formula: C₉H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 194,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD13191851
CAS Number: 944742-29-4