Stampa…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32955-1G PC32955-250MG
APOSPC32955-1GEA 655 EUR
APOSPC32955-1G APOSPC32955-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
Peso molecolare: 210,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066754
CAS Number: 104044-26-0