Stampa…
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32954-1G PC32954-250MG PC32954-5G
APOSPC32954-1GEA 401 EUR
APOSPC32954-1G APOSPC32954-250MG APOSPC32954-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Peso molecolare: 267,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23707534
CAS Number: 1427440-57-0