Stampa…
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32953-1G PC32953-250MG PC32953-5G
APOSPC32953-1GEA 568 EUR
APOSPC32953-1G APOSPC32953-250MG APOSPC32953-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₄F₅N
Peso molecolare: 221,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28790571
CAS Number: 1807192-90-0
UN: 3265
ADR: 8,III