Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32952-1G PC32952-250MG
APOSPC32952-1GEA 545 EUR
APOSPC32952-1G APOSPC32952-250MG
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Peso molecolare: 215,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19439948
CAS Number: 1345035-29-1